Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Jurkat Steuer-Kit
Artikelnummer. 10207912
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
2 Milliliter
Artikelnummer. 10207912
Marke: Thermo Scientific™ undefined
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit contains constitutively expressing (CMV-bla) and wildtype Jurkat cells to provide positive and negative controls, respectively, for evaluating beta-lactamase activity (Figure 1).
The GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit contains constitutively expressing (CMV-bla) and wildtype Jurkat cells to provide positive and negative controls, respectively, for evaluating beta-lactamase activity (Figure 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung Das GeneBLAzer™ Jurkat-Kontrollenkit enthält zwei Fläschchen mit Zellen, ein ml pro Fläschchen (∼ 5 x 106 Zellen/ml) und wird auf Trockeneis geliefert. Nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern.
Beschreibung GeneBLAzer™ Jurkat Kontroll-Kit, 1 Kit, ∽5,000,000 Zellen/Fläschchen bei 5,000,000 Zellen/ml Zellmenge, Jurkat Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs, Signalweg-Druggable Target, Suspensionswachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zellbasierte Reporterassays, zellbasierte und Beta-Lactamase-Assays
Enthält Zwei Fläschchen mit Zellen, ein ml pro Fläschchen (∽5 x 106 Zellen/ml)
Produktlinie GeneBLAzer
Menge 1 Kit
Probentyp Jurkat
Typ GeneBLAzer™ Jurkat Steuer-Kit
Zelllinie Jurkat
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target Signalweg