Learn More
S Murray™ Allzweckbehälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Beschreibung
Selbstdichtender Polypropylen-Verschluss.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
Enthält | Kappe |
Material | MDPE |
Gewicht (metrisch) | 0,5 kg |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Produkttyp | Gefäß |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 78 mm |