Learn More
Amarell™ Hydrometer zur Dichtemessung
Kalibriert auf eine Referenztemperatur von 20 °C. Das Standard-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignet sich für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte.
Marke: Amarell™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Referenztemperatur 20 °C
- Jede Hydrometerlänge beträgt 280 mm
Spezifikation
Je 1 | |
±1 g/cm3 | |
280 mm | |
20 °C |
Allzweck-Dichte-Hydrometer | |
0,002 g/cm3 | |
1,600 bis 1,800 g/cm3 |