Learn More
Brannan™ Allzweck-Aräometer zu Messung der relativen Dichte
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke: Brannan™ 10/916/0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml.Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenunterteilungen 0.002, Genauigkeit ±0.002 spezifisches Gewicht.
Spezifikation
Gehäuse 1Each | |
0,002 g/mL | |
190 mm |
Allzweck-Hydrometer für relative Dichte | |
UKAS | |
1,45 bis 1,50 |