Learn More
Genevac™-Ersatzsammelgefäß aus Glas
Für den Einsatz in Zentrifugal-Verteilern
Marke: Genevac STJ-10000-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zentrifugalkonzentratoren zur Entfernung von Wasser und organischen Lösungsmittel aus verschiedenen Probenformaten. Der miVac fasst einen Schwingrotor für Mikrotiterplatten und Scheibenrotoren für Röhrchen und Fläschchen. Große Auswahl an Pumpen für mittleres oder hohes Vakuum und einem speziellen DNA-System mit integrierter Pumpe. Einfache Anwendung zur sicheren Konzentration bis hin zur vollständigen Trocknung Ihrer Proben. Einfache Zeit-/Temperaturkontrolle dank großem Display. Einfache Parametereinstellung mittels Einstell-/Auswahlschalter. Integrierte spezielle Modi für die Arbeit mit Wasser und Alkoholen zur Leistungsverbesserung durch Konzentrationszeitoptimierung. Zügigere Konzentration als bei anderen Systemen dieser Klasse, da diese Funktionen zusammen mit der Vakuumpumpe mit hohem Hubraum und einzigartigen Rotoren aus massivem Aluminium zum Einsatz kommen. Dank vieler erhältlicher Rotoren sind miVac Verdampfer für viele verschiedene Aufgaben geeignet, wie z. B. Trocknen oder Konzentration in Mikrozentrifugen-, konischen Zentrifugen- oder anderen Kunststoffröhrchen, Glasfläschchen und Mikrotiterplatten. Einfache, robuste Bauweise für jahrelange Zuverlässigkeit auch bei intensiver Nutzung wie in Lehr- oder Mehrplatzlaboren. Intuitive Bedienelemente ermöglichen allen Anwendern von Anfang an erstklassige Ergebnisse bei den meisten Proben und eine anspruchsvollere Programmierung für erfahrene Mitarbeiter. miVac Konzentratoren sind leise. Typische Ergebnisse mit Wasser zeigen, dass miVac Systeme schneller sind als vergleichbare Geräte. Leistungssteigerung durch Einsatz des miVac SpeedTrap Kühlkondensators möglich.- Große Konzentratorenauswahl je nach Arbeitsumfang
- Geeignet für eine Vielzahl von Lösungsmitteln und Probenvolumen
- Einfache Anwenderoberfläche mit optimierten Programmen für Wasser, Alkohole und andere Lösungsmittel
- Präzise Temperaturregelung zum Schutz wertvoller Proben
- Kompakt
- Hochleistungskühlfalle mit -50 °C und 1 l Auffangkapazität
- Große Auswahl an einzigartigen JetRotors™ aus massivem Aluminium
miVac DNA-System
Integriertes miVac DNA-System - ein Zentrifugalkonzentrator zur Entfernung von Wasser und organischen Lösungsmitteln aus einer Vielzahl von Probenformaten; speziell für die Arbeit mit Nukleinsäuren. Mit Hochleistungspumpe, Konzentrationskammer und einem Festwinkelrotor aus Aluminium für 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen. miVac DNA-System für einfache organische Lösungsmittel, z. B. Methanol und Ethanol, bis 100 °C BP und für Wasser bei geringen Probenzahlen. Die Auswahl möglicher Rotoren bietet eine Option für Mikrotiterplatten. Für breitere Auswahl an Lösungsmitteln/Probenformaten wählen Sie den miVac Duo oder Quattro Konzentrator mit miVac SpeedTrap und Pumpe.
miVac Duo und Quattro Konzentratoren
miVac Duo System für einen Mikrotiterplattenhalter mit zwei Schwingpositionen oder für Scheibenrotoren für Röhrchen und Fläschchen. miVac Quattro als größeres System zur Verwendung eines Rotors mit vier Schwingpositionen und Rotoren mit viel höherer Kapazität. In beiden Schwingrotoren sind mehrere Platten pro Position durch den Einsatz von Staplern verwendbar. Einfache Anwenderoberfläche zum Einstellen und Überwachen von Zeit, Temperatur und Methode.
miVac Duo und Quattro Vakuumpumpen
Je nach Anwendung stehen drei Pumpen als Ergänzung für miVac-Konzentratoren zur Auswahl. miVac Duo - eine leise und kompakte Doppelkopf-Membranpumpe zur Entfernung der meisten Lösungsmittel mit Siedepunkt unter 130 °C, einschließlich Wasser, Methanol, Ethanol und derer Gemische. miVac Quattro – eine Membranpumpe mit vier Köpfen und für Drücke <2 mbar zur Trocknung von Lösungsmitteln mit mittlerem Siedepunkt bis 165 °C. Beide Pumpen, erhältlich in ansprechenden Gehäusen passend zu den anderen miVac Komponenten, werden automatisch von der miVac Verdampfungskammer gesteuert. Für Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt ist auch eine Vakuumpumpe mit Scrollverdichter lieferbar. Für Informationen über die genaue Pumpenkonfiguration für Ihre jeweilige Anwendung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.
miVac SpeedTrap
miVac SpeedTrap - eine neuartige Hochleistungskühlfalle zur Kondensation von Lösungsmitteldämpfen, was die Leistung von Vakuumkonzentrationssystemen verbessern kann. Durch Kondensation der Dämpfe zurück in die Flüssigkeit entsteht eine entsprechende massive Volumenreduzierung, die dazu beiträgt, ein Vakuum zu erzeugen und den Konzentrationsprozess erheblich zu beschleunigen. miVac SpeedTrap arbeitet auf eine einzigartige Weise: Die kalten Kondensatorspulen sind direkt im Dampfpfad aufgehängt. Lösungsmitteldämpfe kondensieren auf den Spulen und laufen ohne Gefrieren in das darunter liegende Sammelgefäß, auch bei der Verwendung mit Wasser. Eine äußerst effiziente Methode mit mehr als das Doppelte der Kondensationsleistung eines ähnlichen Systems. Lösungsmittel sind sofort in der Falle zu sehen, und die Fallenentleerung ist einfach und erfordert kein Abtauen. Das Auffanggefäß wird mit nur einer Viertelumdrehung entfernt für die einfache Lösungsmittelentsorgung.
Pakete
miVac Anschlusskit mit allem, was erforderlich ist, um die separaten Einheiten der miVac-Serie in ein vollständig integriertes System zu verwandeln: Vakuumschläuche, Rohrschneider, Auffangbehälter und Pumpenanschlusskabel. Alternativ sind Systempakete mit Konzentrator, Pumpe, Kühlfalle und Anschlusskit erhältlich.
JetRotors
miVac-Konzentratoren sind die einzigen ihrer Klasse, die mit massivem Aluminiumrotoren geliefert werden. Die “JetRotors” Serie bietet Hochleistungskonzentration im Vergleich zu Kunststoffrotoren oder einer offenen Konstruktion. Die Geschwindigkeitssteigerung zwischen 40 und 200 % im Vergleich zu PP-Modellen, je nach Probenformat, ist vorteilhaft bei der Arbeit mit hartnäckigen Lösungsmitteln wie Wasser. Die Präzisionsrotoren aus massivem Al übertragen die für die Konzentration benötigte Wärmeenergie effizient an die Proben. Dagegen wirken Kunststoff und/oder Vakuum in der Kammer isolierend auf Proben in einem offenen oder Kunststoffrotor. Für alle gängigen Röhrchen, Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Mikrozentrifugenröhrchen. Ein kundenspezifischer Rotorservice ist verfügbar zur Sicherstellung der optimalen Nutzung Ihres Systems
Druckregler
miVac Druckregler zur vollständigen Kontrolle über den Betriebsdruck im System. Ein Vakuumrampenmodus ermöglicht einen schonenden Beginn der Konzentration und dient dazu, Stöße oder Siedeverzüge beim Verdampfen von Lösungsmittelmischungen zu verhindern. Für Anwender, die sich nicht sicher sind, welchen Druck sie wählen sollen, steht ein automatischer Modus zur Verfügung. Durch die richtige Verwendung der Druckregelung mit dem miVac SpeedTrap wird die Konzentration beschleunigt und es können mehr Lösungsmittel in das SpeedTrap gelangen, was Emissionen flüchtiger Lösungsmittel reduziert.
Dampffallen
Für die Arbeit mit diesen Chemikalien steht eine Dampfwaschflasche mit Säure- oder Ammoniakneutralisierungslösungen zur Verfügung. Farben zeigen an, wenn Lösungen ausgelaugt sind und ausgetauscht werden müssen. Die Fallen werden hinter der Pumpe und vor dem Ablassen des Dampfes in die Atmosphäre oder das Absaugsystem montiert Modulares Konzentratorsystem mit Konzentrator-, Pumpen- und Kühlfalleneinheiten
Spezifikation
Sammelgefäß | |
Glas | |
MiVac SpeedTrap | |
1 L |