missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gentiopicroside, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468998 10 mg 10 Milligramm
16439096 100 mg -
16424847 50 mg 50 Milligramm
16413876 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16468998 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0494

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6; Gentiopicroside has antianti-inflammatoryand antioxidative effects.

Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gentiopicroside
CAS 20831-76-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H20O9
Menge 10 mg
Synonym Gentiopicrin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.65 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (280.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@@H]([C@@H]1O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CO)C(C3=CO1)=CCOC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 356.32
Formelmasse 356.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.