Learn More
Genz-123346 free base, MedChemExpress
Beschreibung
Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Genz-123346 free base |
| CAS | 491833-30-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H38N2O4 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.91 mM) |
| SMILES | CCCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 418.57 |
| Formelmasse | 418.57 |
| Mehr anzeigen |