Learn More
Gepotidacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499697
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16499697
Marke: Medchem Express HY16742
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Gepotidacin (GSK2140944) is a novel triazaacenaphthylene bacterial type II topoisomerase inhibitor.
Gepotidacin (GSK2140944) is a novel triazaacenaphthylene bacterial type II topoisomerase inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gepotidacin
CAS 1075236-89-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28N6O3
Menge 5 mg
Synonym GSK2140944
Löslichkeitsinformationen DMSO : 7.14 mg/mL (15.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=NC(C=C1)=C23)N3[C@H](CN4CCC(NCC5=CC(CCCO6)=C6C=N5)CC4)CN2C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 448.52
Formelmasse 448.52
Reinheit (%) 99.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.