Learn More
Geransäure, ≥ 90 % (Summe der Isomere), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024318
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11433028 25 g 25 Gramm
11443028 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11433028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18750.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 459-80-3 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-80-3
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00036493,MFCD20542837
InChI-Schlüssel ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Synonym geranic acid, 3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, decaprenoic acid, trans-geranic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-2e,6-octadienoic acid, neric acid, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, nerolic acid
PubChem CID 5275520
ChEBI CHEBI:67264
IUPAC-Name (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-diensäure
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geranic acid
Namenshinweis sum of isomers
Dichte 0.955
Siedepunkt 249°C to 251°C
Flammpunkt 133°C (271°F)
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
Beilstein 1763804
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) ≥90%