Learn More
MedChemExpress Geraniin
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekulargewicht | 952.64 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 60976-49-0 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.5% |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic) |
| Ziel | TNF Receptor |
| Menge | 10 mg |