Learn More
Geraniol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021416
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11444764
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13736.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Geraniol is used in the synthesis of insect repellant. It is also used in the synthesis of Angelicoin A and Herecinone J, which inhibit collagen-induced platelet aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Geraniol wird bei der Synthese von Insektenschutzmitteln verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Angelicoin A und Herecinone J verwendet, die kollageninduzierte Thrombozytenaggregation hemmen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden. Vor Hitze schützen. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-24-1
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00002917
InChI-Schlüssel GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC-Name (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geraniol
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 0.884
Siedepunkt 114°C to 115°C (12 mmHg)
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Floral
Brechungsindex 1.476
Menge 50 g
Beilstein 1722456
Merck Index 14,4403
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%