Learn More
Geranylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021670
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11478036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14093.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6138-90-5 | C10H17Br | 217.15 g/mol
Geranyl bromide is used for the preparation of 3,7-dihydroxyflavone derivatives and baicalein. It is also involved in the synthesis of potential flavonoidic modulators of P-glycoprotein activity. Further, it reacts with benzenesulfinic acid to prepare geranyl phenyl sulfone. In addition to this, it takes part in the palladium catalyzed cross coupling with aryl and alkenylgold(I) phosphanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Geranylbromid wird zur Herstellung von 3,7-dihydroxyflavon-Derivaten und Baicalein verwendet und ist auch an der Synthese potenzieller flavonoidischer Modulatoren der P-Glykoprotein-Aktivität beteiligt. Darüber hinaus reagiert es mit Benzenesulfinsäure zur Herstellung von Geranylphenylsulfon. Darüber hinaus ist es an der Palladium-katalysierten Kreuzkopplung mit Aryl- und Alkenylgold(I)-Phosphanen beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6138-90-5
Summenformel C10H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 217.15
MDL-Nummer MFCD00000243
InChI-Schlüssel JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Synonym geranyl bromide, e-1-bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, e, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, 2e, geranylbromide, 2e-1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, 6e-8-bromo-2,6-dimethylocta-2,6-diene, 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-geranyl bromide, e-geranyl bromide
PubChem CID 5365867
IUPAC-Name (2E)-1-Brom-3,7-dimethylocta-2,6-dien
SMILES CC(=CCCC(=CCBr)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geranyl bromide
Dichte 1.094
Siedepunkt 99°C to 101°C (10 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 5 g
Beilstein 1422412
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 217.16
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geranyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-Octadiene