Learn More
Geranyl Linalool, TRC
Artikelnummer. 30240654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240654 1 g 1 Gramm
30240497 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3677501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1113-21-9
Summenformel C20H34O
Molekulargewicht (g/mol) 290.48
Synonym 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-cetene-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-3-hydroxy-1,6,10,14-hexadecatetraene;
IUPAC-Name (6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeda-1,6,10,14-Tetraen-3-ol
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)\C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geranyl Linalool
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
Formelmasse 290.261