Learn More
Germanium(IV)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), elektronischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10635452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10635452 10 g Glasflasche 10 Gramm
10198043 50 g Glasflasche 50 Gramm
13498428 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635452 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 €
    110.65 € / 10 Gramm
    Sparen 21.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-53-8
Summenformel GeO2
Molekulargewicht (g/mol) 104.59
MDL-Nummer MFCD00011030
InChI-Schlüssel YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC-Name Dioxogerman
SMILES O=[Ge]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium dioxide
Schmelzpunkt 1115.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Dichte 6.2300g/mL
Strukturformel GeO2
Merck Index 15,4443
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies
Formelmasse 104.59
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium dioxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.