Learn More
Germaniumdisulfid MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491306 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491306 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491306 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520472801
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium Disulfide
CAS 12025-34-2
Menge 1 g
Summenformel GeS2
MDL-Nummer MFCD00016122
Synonym germanium disulfide, germanium sulfide, bis sulfanylidene germane, dithioxogermane, germanic sulfide, germanium iv sulfide
InChI-Schlüssel YIZVROFXIVWAAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=[Ge]=S
IUPAC-Name Germanedithion
Molekulargewicht (g/mol) 136.75
PubChem CID 82816
Formelmasse 136.72