Learn More
Germanium(II)-tellurid, schwarzes Pulver, 99.999 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824719
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402287 1 g 1 Gramm
15412287 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045461.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12025-39-7 | GeH2Te | 202.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12025-39-7
Summenformel GeH2Te
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00135541
InChI-Schlüssel SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis
PubChem CID 16213264
IUPAC-Name Germanium Tellur
SMILES [GeH2]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(II) telluride
Schmelzpunkt 725°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Formelmasse 200.19
Dichte 6.14