Learn More
Germanium(IV)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049326
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11361539 10 g 10 Gramm
11371539 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11361539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014009.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV) iodide is a biochemical for proteomics research. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-95-8
Summenformel GeI4
Molekulargewicht (g/mol) 580.248
MDL-Nummer MFCD00016120
InChI-Schlüssel CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
PubChem CID 83479
IUPAC-Name Tetraiodgerman
SMILES [Ge](I)(I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) iodide
Schmelzpunkt 146°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 580.21
Reinheit (%) 99.999%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.32 g/mL