Learn More
Germanium(IV)-methoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488357
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11488357 5 g 5 Gramm
11498357 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18437.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 992-91-6 | C4H12GeO4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 992-91-6
Summenformel C4H12GeO4
MDL-Nummer MFCD00014881
Synonym tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv
Spezifikation
Siedepunkt 145°C
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) methoxide
Schmelzpunkt -18°C
Menge 5 g
Strukturformel (CH3O)4Ge
UN-Nummer UN2929
Flammpunkt 40°C (105°F)
Formelmasse 196.73
Reinheit (%) 98%
Geruch Like Alcohol
Brechungsindex 1.4015
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.3254^2^0