Learn More
Germanium(IV)-methoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024166
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18437.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 992-91-6 | C4H12GeO4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 992-91-6
Summenformel C4H12GeO4
MDL-Nummer MFCD00014881
Synonym tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv
Spezifikation
Siedepunkt 145°C
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) methoxide
Schmelzpunkt -18°C
Menge 5 g
Strukturformel (CH3O)4Ge
UN-Nummer UN2929
Flammpunkt 40°C (105°F)
Formelmasse 196.73
Reinheit (%) 98%
Geruch Like Alcohol
Brechungsindex 1.4015
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.3254^2^0