Learn More
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
122.00 € - 340.00 €
Spezifikation
Antigen | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) |
---|---|
Klon | ASTRO6 |
Anwendungen | Immunofluorescence |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12649686
|
Epredia
MS-1376-P0 |
Concentrated | 100 μL |
122.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12659686
|
Epredia
MS-1376-P1 |
Concentrated | 500 μL |
239.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12639686
|
Epredia
MS-1376-P |
Concentrated | 1 mL |
340.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12619696
|
Epredia
MS-1376-R7 |
Prediluted | 7 mL |
176.00 €
7 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12669686
|
Epredia
MS-1376-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12679686
|
Epredia
MS-1376-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) is specific to astrocytes (i.e., glial cells) and ependymal cells of the central nervous system. Antibody to GFAP is useful in differentiating primary gliomas from metastatic lesions in the brain and for documenting astrocytic differentiation in tumors outside the CNS. Ab-6 stains astrocytes, glial cells, ependymal cells and their corresponding tumors. Many types of neural tumors such as neuroblastomas, Schwannomas, as well as extra-CNS tumors are not labeled.Host Species: Mouse
Clone: ASTRO6
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Glial Fibrillary Acidic Protein
Molecular Weight: 51-52 kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Brain or astrocytoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
1. Trivino A et al. Vision Res, 1992, 32(9):1601-7.
2. Yachnis AT et al. Journal of Comparative Neurology, 1993, 334(3):356-69.
3. Debus E, et. al. Differentiation, 1983, 25(2):193-203.
Spezifikation
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | |
Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
IVD | |
Chicken, Human, Porcine, Rat | |
IgG1 |
ASTRO6 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Neuroscience | |
Glial Fibrillary Acidic Protein | |
Primary |