Learn More
GFP-EIF2A
Artikelnummer. 10003153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10003153 20 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10003153 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PV4809
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
GFP-EIF2A
EIF2A wurde als Fusion mit GFP (grün fluoreszierendes Protein) exprimiert, um als physiologisches Substrat für die EIF2AK-Familie von Kinasen, einschließlich PERK (EIF2AK3) und PKR (EIF2AK2) zu dienen.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-anti-eIF2alpha [pSer52]-Antikörper (PV4810) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität
Inhalt und Lagerung GFP-EIF2alpha-Proteinsubstrat in 9 mM HEPES, pH 7,5, 123 mM NaCl, 2,43 mM KCl, 10 % Glycerin, 2 mM DTT. Bei -80 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Flüssig
Menge 20 nmol
Substrat EIF2A
Substrate Properties Protein-basiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Serin/Threonin-Kinasen
Gen-ID (Entrez) 9833
Marker oder Farbstoff GFP (EmGFP)
Molekulargewicht 69.100 Da
Versandbedingung Trockeneis
Zieleintrag EIF2AK1, EIF2AK2, EIF2AK3
Validierte Kinasen EIF2AK2, EIF2AK3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.