Learn More
GFP Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech ChromoTek
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Chromotek PABG1-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17363413
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Rabbit polyclonal antibody to Green Fluorescent Protein
Spezifikation
Spezifikation
GFP
Polyclonal
Rabbit
Primary
IgG2a
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
100 μL
Shipped on blue ice. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Aliquot upon delivery. Store at -20°C or -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. Stable for one year.