Få mere at vide
Få mere at vide
GFP Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech ChromoTek
Rabbit Polyclonal Antibody
85.17 € - 199.00 €
Tekniske data
| Antigen | GFP |
|---|---|
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktkode | Brand | Menge | Pris | Mængde & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Menge | Pris | Mængde & tilgængelighed | |||||
|
17373413
|
Chromotek
PABG1-20 |
20 μL |
85.17 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
17363413
|
Chromotek
PABG1-100 |
100 μL | |||||||
Beskrivelse
Rabbit polyclonal antibody to Green Fluorescent Protein
Tekniske data
| GFP | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Primary |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| IgG2a | |
| Shipped on blue ice. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Aliquot upon delivery. Store at -20°C or -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. Stable for one year. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel