Learn More
GFP Rat, Unconjugated, Clone: 3H9, Proteintech ChromoTek
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Chromotek 3H9-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rat monoclonal [3H9] to GFP
Spezifikation
| GFP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 100 μL | |
| Shipped at ambient temperature. Store at +4°C. Stable for one year. |
| Western Blot | |
| 3H9 | |
| Rat | |
| Primary | |
| IgG2a |