Learn More
IBA Lifesciences GFP-Strep-tag control protein
GFP-Strep-tag control protein for Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT applications
Marke:  IBA Lifesciences 2-1006-005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15593067
  • 120.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • GFP control protein consisting of the green fluorescent protein (GFP) C-terminally tagged with the Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™.
  • It is suitable for test purifications, detections, and immobilizations with Strep-Tactin™ or Strep-Tactin™XT.  
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
500 μg of a 30 kDa protein
Strep-tag™II