Learn More
IBA Lifesciences GFP-Twin-Strep-tag™ Control Protein
Control protein for Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT applications.
Marke:  IBA Lifesciences 2-1007-105
Weitere Details : CAS : 77-86-1 Netto-Gewicht : 0.00300kg
Artikelnummer. 17883445
  • 109.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Control protein consisting of the green fluorescent protein (GFP) C-terminally tagged with the Twin-Strep-tag™
  • Suitable for test purifications, detections, and immobilizations with Strep-Tactin™ or Strep-Tactin™XT
Spezifikation
Spezifikation
1 mg/mL
0.5 mg
Recombinant
Non-sterile
Room temperature
GFP (Green Fluorescent Protein)
Liquid
Research Use Only
GFP Control Protein
30 kDa
C-terminal GFP-Tag
Twin-Strep-tag
-25°C to -15°C
C-terminal
Dissolved in buffer
Tagged Control Protein
>98%