Learn More
Alfa Aesar™ GGTI-2147
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,5 mg |
| Beschreibung | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein zelldurchlässiger, nicht-thiol-peptidomimetischer Hemmer, der als potenter und selektiver Inhibitor der Geranylgeranyltransferase I wirkt |
| CAS | 191102-87-1 |
| Summenformel | C28H30N4O3 |
| Formelmasse | 470.56 |
| Synonym | (S)-Methyl 2-(4-(((1H-imidazol-4-yl)methyl)amino)-2-(naphthalen-1-yl)benzamido)-4-methylpentanoate; |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich und hygroskopisch |
| Löslichkeit | Löslich in DMSO |
| Mehr anzeigen |