Learn More
Carl Roth™ GHS Gefahrenetikett
Artikelnummer. 10379577
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
Piktogramm Totenkopf/Signalwort Gefahr
Piktogramm mit Ausrufezeichen / Signalwort Achtung
Piktogramm Ätzend / Signalwort Achtung
Packungsgröße:
250 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text unitSize
10379577 Piktogramm Ätzend / Signalwort Achtung 250 Stück
10309407 Piktogramm mit Ausrufezeichen / Signalwort Achtung 250 Stück
10544208 Piktogramm Totenkopf/Signalwort Gefahr 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10379577 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. LN54.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adheres permanentely. Carl Roth™ GHS Hazard Label includes signal words in German, English, and French.
  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80 °C
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UN-Regelung
Ausführung Glanz
Material Polyethylene
Menge 250 Packung
Klebstofftyp Permanenter Klebstoff
Höhe (metrisch) 30 mm
Dicke 100 μ
Breite (metrisch) 22 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 80 °C
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch
Angezeigter Text Piktogramm Ätzend / Signalwort Achtung
Produkttyp GHS-Gefahrenetikett
Farbe Red on White