Learn More
Carl Roth™ GHS Gefahrenetikett
Adheres permanentely. Carl Roth™ GHS Hazard Label includes signal words in German, English, and French.
Marke: Carl Roth™ LN56.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- High-glossy PE-foil
- 100 μm thick
- Permanent adhesive
- Waterproof
- Temperature stable from -20 to +80 °C
- Signal words trilingual: German, English, French
- 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
UN Regulation | |
Polyethylen | |
Permanenter Klebstoff | |
100 μ m | |
-20°C to 80°C | |
Deutsch, Englisch, Französisch | |
GHS-Gefahrenetikett |
Glänzend | |
250 Packung | |
30 mm | |
22 mm | |
Diamant | |
Piktogramm Totenkopf/Signalwort Gefahr | |
weiß |