Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basalmedium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10538065 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
90 mL
450 mL
Packungsgröße:
1 Stück
90 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10538065 90 mL 90 Milliliter
10744274 450 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10538065 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 17001082
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Teil des Kits zur Vorbereitung vom vollständig ergänzten Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium, entwickelt für die kurzfristige Kultur humaner Fruchtwasserzellen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium is part of a kit used to prepare a fully-supplemented Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium ist ein zweiteiliges Kit zur Vorbereitung eines kompletten Mediums, das keine zusätzliche Supplementierung erfordert.
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
  • Jede Charge von Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
  • Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
  • Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Einzigartige, optimierte Formulierung
  • Gibco AmnioMAX C-100- Complete Medium enthält fötales Kälberserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
  • Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
  • Nachhaltige Verpackung
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp C-100 Basalmedium
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Glutamin
Menge 90 mL
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Silver)
In-vitro-Diagnostik