Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium
Artikelnummer. 10620186 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10620186 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10620186 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12558011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Teil des Kits zur Vorbereitung vom vollständig ergänzten Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium, entwickelt für die kurzfristige Kultur humaner Fruchtwasserzellen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium is a kit used to prepare a fully-supplemented medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Anwenderfreundliches Format
Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium ist ein zweiteiliger Kit zur Vorbereitung eines kompletten Mediums, das keine zusätzliche Supplementierung erfordert. Das gesamte Medium kann bei 2 bis 8 °C bis zu zehn Tage lang gelagert werden.
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
  • Jede Charge von Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
  • Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
  • Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Einzigartige, optimierte Formulierung
  • Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium enthält fötales Rinderserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
  • Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Compliance
Gibco AmnioMAX™ C-100 Komplettmedium wird in einer cGMP-zertifizierten Anlage in Grand Island, NY hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Amniozyten
Form Flüssig
Produkttyp Komplettmedium
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin
Produktlinie AmnioMAX
Menge 1 Set
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Silver)
Antibiotika inklusive Gentamicin
Inhalt und Lagerung Basalmedium (90 ml):
Lagerung: 2 bis 8 °C
Versand: Raumtemperatur
Haltbarkeitsdauer: 16 Monate ab Herstellungsdatum
Supplement (15 ml):
Lagerung: -5 bis -20 °C
Versand: Gefroren
Haltbarkeitsdauer: 16 Monate ab Herstellungsdatum
Das vollständige Medium innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach dem Öffnen verwenden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.