Description
Gibco™ AmnioMAX™ - II Complete Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Gebrauchsfertige Zusammensetzung
Gibco AmnioMAX - II Complete Medium ist ein gefrorenes 1X-Medium, das nach dem Auftauen verwendet werden kann. Es sind keine Zusätze erforderlich. Das aufgetaute Medium kann bei 2 bis 8 °C bis zu zehn Tage lang gelagert werden.
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
- Jede Charge von Gibco AmnioMAX - II- Complete Medium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
- Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX - II- Complete Medium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
- Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
- Einzigartige, optimierte Formulierung
- Gibco AmnioMAX - II- Complete Medium enthält fötales Rinderserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
- Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
- Nachhaltige Verpackung
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Order Info
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Gibco AmnioMAX - II Complete Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
Specifications
Specifications
| Zelltyp | Amniozyten |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Komplettmedium |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin |
| Produktlinie | AmnioMAX |
| Menge | 100 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | ACT Ecolabel (Silver) |
| Show More |
In-vitro-Diagnostik