Learn More
Gibco™ Human alpha-Defensin 1 Recombinant Protein
Human alpha-Defensin 1 Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC1615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10088842
  • 608.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human alpha-Defensin 1 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Recombinant human α-Defensin is intended for use in cell culture applications. α-Defensin is involved in the immune response to microbial infection.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
3.4 kDa
20 ug
30 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology
98 %
1667
Sequential Chromatography
α-Defensin
Human
Carrier-Free
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Other Proteins
Gibco™