Learn More
Gibco™ DMEM, Pulver, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat
Artikelnummer. 10276232 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
50 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10276232 10 l 1 Stück
10144602 50 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10276232 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 31600083
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, Pulver, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat, ohne Natriumbicarbonat-Puffer wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
  • Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen (HUVEC) und glatte Muskelzellen sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Geringer Glukosegehalt, L-Glutamin, Natriumpyruvat, Phenolrot
  • Ohne: Natriumhydrogencarbonat, HEPES
Verwendung von DMEM
  • DMEM unterscheidet sich von anderen Medien durch seine vierfach höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen gegenüber dem originalen Eagle's Minimal Essential Medium.
  • Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
  • DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Zelltyp Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Form Pulver
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.