Beschreibung
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations with calcium and magnesium are generally used as transport media or for reagent preparation. We offer a variety of Gibco™ DPBS formulations for a range of cell culture applications.
- Eine auswogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
- Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet.
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Calcium, Magnesium
- Ohne: Phenolrot
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) |
| Konzentration | 1x |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebeproben, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien |
| pH | 7,0 bis 7,2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 100 mL |
| Lösungstyp | Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Enthält | Ohne Natriumpyruvat |
| Mehr anzeigen |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.