Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, USA
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke: Gibco™ 16000044
450.24 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
- mit geringem Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 5 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤ 10 mg/dl
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 μm
- Gibco™ Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssigkeit | |
Fötales Kälberserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Dreifach gefiltert, 0,1 µm | |
Nachhaltige Verpackung | |
Zertifiziert | |
gefroren |
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
Flasche | |
500 ml | |
Steril | |
≤5 EU/ml | |
≤15 mg/dl | |
Gibco™ |
Für In-vitro-Diagnostik.