Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, USA
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke: Gibco™ A3160401
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04540kg
Beschreibung
Serum-Kategorie: Performance PlusHerkunft: Vereinigte Staaten
Endotoxin-Gehalt: ≤5 EU/ml
Hämoglobin-Spiegel: Die Gibco™ One Shot™ ≤ 50 ml-Flasche wurde entwickelt, um eine Aliquotierung und das damit verbundene Kontaminations- und Variabilitätsrisiko zu überflüssig zu machen und so Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse zu verbessern.
Die Merkmale beinhalten:
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
- 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Aufgrund von Einfuhrbestimmungen sind möglicherweise nicht alle Produkte in allen Regionen erhältlich. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Produktverfügbarkeit in Ihrem Land an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Serum- und Blutproteine sind nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
One Shot | |
50 ml | |
Steril | |
Weniger Ressourcenverschwendung, weniger Abfall | |
Zertifiziert | |
gefroren |
Fötales Kälberserum, zertifiziert, One-Shot™-Format, Vereinigte Staaten | |
Rind | |
Flüssigkeit | |
Fötales Kälberserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
≤5 EU/ml | |
≤15 mg/dl | |
One Shot™ |
Für In-vitro-Diagnostik.