Learn More
Gibco™ FLT3 Ligand Recombinant Human Protein
FLT3 Ligand, FLT3LG (Fms-like Tyrosin Kinase 3 Ligand) ist ein bioaktives Protein, das für den Einsatz in Zellkulturanwendungen bestimmt ist
Marke: Gibco™ PHC9411
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
FLT3 Ligand ist ein Zytokin, das an Hämatopoese beteiligt ist.- Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
- Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
- Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
- Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Proliferation von humanen OCI-AML5-Zellen bestimmt
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Lyophilized Human Flt-3 Ligand should be stored at 2-8°C, preferably desiccated. Store reconstituted Human Flt-3 Ligand at ≤ –20°C (not in a frost-free freezer). Keep freeze-thaw cycles to a minimum. | |
100 µg | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Lyophilized | |
Recombinant, Ligand | |
Signal Transduction, Stem Cell Research, Oncology | |
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
100 μ g |
< 0.1 ng/µg | |
Gibco™ | |
Human | |
Mammalian | |
Growth Factors & Receptors | |
FLT-3 Ligand | |
Human | |
35 kDa | |
>95% by SDS-PAGE, >95% by SDS-PAGE | |
FLT-3 Ligand |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.