Learn More
Gibco™ Ham's F-10 Nährstoffmischung
Artikelnummer. 15490554 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490554 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15490554 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11550043
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Ham‘s F-10-Nährstoffmischung wurde speziell für das serumfreie Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) entwickelt
F-10 wurde seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum von anderen Säugetierzellen, einschließlich COS-7, primäre Ratten-Astrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Dieses Ham‘s F-10-Medium ist wie folgt modifiziert: mit Phenolrot, L-Glutamin; ohne HEPES.
  • Enthält Zink, Hypoxanthin und Thymidin
  • Serumfreies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham‘s F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren.
  • Deshalb ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (1,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Ham's F-10 Nährstoffmischung
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Keine HEPES
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C (vor Licht schützen)
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum