Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung, Pulver
Artikelnummer. 15480604 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 l
10 x 1 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480604 10 x 1 l 10 Stück
10472882 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15480604 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 21700075
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt für Serum-freie Einzelzellen-Ausplattierung von chinesischen Hamster-Ovarialzellen
  • Ham‘s F-12-Nährstoffmischung (F-12) wurde speziell für die serumfreie Einzelzell-Ausplattierung von CHO-Zellen (Chinese Hamster Ovary) entwickelt.
  • F-12 wurde seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostataepithelzellen der Ratte, verwendet.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: Natriumhydrogencarbonat
Verwendung von F12:
  • Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-12 eine größere Vielfalt von Komponenten, einschließlich Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin.
  • Gibco™ F-12 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • F-12 verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (1,176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2  zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
  • Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Form Pulver
Produkttyp Ham's F-12 Nährstoffmischung
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.