Learn More
Gibco™ Human IFN-alpha 2 (alpha 2b) (Carrier-Free) Recombinant Protein
Human IFN-alpha 2 (alpha 2b) (Carrier-Free) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC4064
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10262493
  • 478.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IFN-alpha 2 (alpha 2b) (Carrier-Free) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IFN-α is involved in anti-viral and anti-parasitic activitites.
Shipping Condition: Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
19.2 kDa
IFN-α2b
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Dry Ice
Cytokines & Receptors
Liquid
Immunology, Virology, Oncology, Signal Transduction
95 %
3440
1 x 10 exp. 5 units
Human
10^5 units
E. coli
Recombinant, Ligand
Interferons
Gibco™