Learn More
Gibco™ Mouse IFN-gamma Recombinant Protein
Rekombinantes Maus-Interferon-γ (IFN-γ) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke: Gibco™ PMC4033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
IFN-γ ist an vielen biologischen Prozessen beteiligt, wie der Induktion der TNF-α-Sekretion und der Anregung der Freisetzung reaktiver Sauerstoffarten aus Makrophagen. Außerdem besteht eine Beteiligung am Knochenwachstum und die Knochenresorption wird gehemmt. Ist antiviral und antiparasitär und hemmt die Zellproliferation.- Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
- Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
- Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
- Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch ein Dosisreaktions-Zytostase-Assay der Mauszelllinie WeHi279, wobei die Reduktion von MTS gemessen wird
Versandbedingung: Trockeneis.
Spezifikation
15978 | |
Sequential Chromatography | |
1 mg | |
< 0.1 ng/ml | |
Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Liquid | |
Cell Culture | |
Immunology, Virology, Oncology, Signal Transduction |
∼15 kDa | |
95 % | |
IFN-γ | |
1 mg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand, Mutant | |
Interferons | |
Mouse | |
Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.