Learn More
Gibco™ Human IL-17A Recombinant Protein
Rekombinantes IL17A ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PHC9171
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029132
  • 1580.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-10-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
IL17A ist ein proinflammatorisches Zytokin, das die Aktivitäten von NFκB und Mitogen-aktivierten Proteinkinasen reguliert. Dieses Zytokin kann die Expression von IL6 und Cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2) stimulieren und die Produktion von Stickoxid (NO) verbessern.
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
15.5 kDa
95 %
IL-17A
Store in freezer (-5 to -30°C).
100 µg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Human
Gibco™
Sequential Chromatography
100 μ g
272 aa (homodimer)
< 0.1 ng/µg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Cell Culture
Immunology, Neurobiology, Inflammation, Angiogenesis, Signal Transduction
Carrier-Free