Learn More
Gibco™ Human IL-1 beta Recombinant Protein
Recombinant Human Interleukin 1, beta (IL1B) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
109.00 € - 6910.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
---|---|
Molekulargewicht | 17.5 kDa |
Reinigungsverfahren | Sequential Chromatography |
Gen-Alias | IL-1β |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10394403
|
Gibco™
PHC0814 |
2μg |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10532635
|
Gibco™
PHC0815 |
10μg |
712.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10600934
|
Gibco™
PHC0816 |
25μg |
1426.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10415533
|
Gibco™
PHC0811 |
100μg |
3340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10111113
|
Gibco™
PHC0813 |
1mg |
6910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human IL-1 beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological processes including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of murine D10S cells
- Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
Carrier-Free | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
95 % |
17.5 kDa | |
IL-1β | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.