Learn More
Gibco™ Human IL-21 Recombinant Protein
Rekombinantes, humanes Interleukin 21 (IL21) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke: Gibco™ PHC0215
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
IL21 R, ist ein Zytokin-Rezeptor des Typs I und steht in engem Zusammenhang mit IL-2Rb und IL-4Ra. Die IL21/IL21-R-Interaktion scheint nach Antigenstimulation und NK-Zellreifung eine wichtige Rolle bei der B- und T-Zellproliferation zu spielen.- Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
- Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
- Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
- Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Sekretion von Interferon-gamma durch humane natürliche Killerzellen, NK-92-Zellen bestimmt
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
59067 | |
Sequential Chromatography | |
25 μ g | |
< 0.1 ng/µg | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Cell Culture | |
Immunology, Signal Transduction, Virology, Angiogenesis, Drug Development, Oncology | |
Carrier-Free |
15 kDa | |
95 % | |
IL-21 | |
25 µg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Human | |
Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.