Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Transfektionskit
Artikelnummer. 15819081 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15819081 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15819081 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A35348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1702.00 €
    1616.65 € / 1 Liter
    Sparen 85.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TheLV- MAX Transfection Kit is an essential component of the LV-MAX Lentiviral Production System.
The Gibco LV-MAX Transfection Kit is a vital component of the LV-MAX Lentiviral Production System, specifically designed for the transient transfection of high-density suspension-adapted Viral Production Cells (human embryonic kidney (HEK) 293-derived cells). This kit is designed to maximize lentiviral particle production, ensuring high yields and reproducibility.
Das GIBCO LV-MAX Transfektionskit ist ein wesentlicher Bestandteil des LV-MAX lentiviralen Produktionssystems. Es wurde für die transiente Transfektion von GIBCO viralen Produktionszellen (Suspensions-angepassten menschlichen embryonalen Nierenzellen [HEK-293-Zellen] mit hoher Dichte) entwickelt. Das im Kit enthaltene hocheffiziente, kationische, lipid-basierte Transfektionsreagenz, das Supplement für die lentivirale Produktion und der LV-Verstärker sind so konzipiert, dass sie zusammen die höchstmögliche Anzahl von lentiviralen Partikeln aus den viralen Produktionszellen erstellen, wenn sie im LV-MAX Produktionsmedium kultiviert werden.
  • Speziell für die Transfektion hochdichter Suspensionszellen entwickelt, um die lentivirale Produktion zu maximieren
  • Ermöglicht eine nachhaltige, ertragreiche Produktion von hochdichten, transient transfizierten Kulturen, die einen Titer von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVVs-GFP) erzielen
  • Reproduzierbare und skalierbare Transfektionsergebnisse, mit denen Anwender zuverlässigere Ergebnisse erzielen können
  • Einfaches, robustes Kultur- und Transfektionsprotokoll — passend für alle transienten Produktionsabläufe. Das Kit enthält drei wichtige Komponenten, die zur Optimierung Ihrer lentiviralen Produktion erforderlich sind. Diese sind nur im Kit und nicht separat erhältlich.
  • LV-MAX Transfektionsreagenz — ein hocheffizientes, kationisches, lipid-basiertes Transfektionsreagenz, das speziell für die gleichzeitige Transfektion mehrerer Plasmide in hochdichte virale Produktionszellkulturen mit hoher Transfektionseffizienz und geringer Toxizität entwickelt wurde
  • LV-MAX Supplement — eine optimierte, chemisch definierte, serum- und proteinfreie Formulierung ohne Stoffe tierischen Ursprungs, die zur Unterdrückung des Zellwachstums während der Transfektion und zur Steigerung der lentiviralen Vektorproduktion ohne Beeinträchtigung der Zelllebensfähigkeit und Beeinträchtigung des lentiviralen Produktionsprozesses entwickelt wurde
  • LV-MAX Verstärker — eine firmeneigene Formulierung ohne Stoffe tierischen Ursprungs, die zur Steigerung der lentiviralen Vektorproduktion entwickelt wurde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Etablierte Zelllinien
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Inhalt und Lagerung • 50 ml LV-MAX Supplement
• 6 ml LV-MAX Transfektionsreagenz
• 40 ml LV-MAX Verstärker
Ausreichend für 1 l LV-Produktion
Lagerung bei 2 - 8°C, vor Licht schützen.
Zelltyp 293-abgeleitete Zellen
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Produktlinie LV-MAX
Produkttyp Transfektionskit
Menge 1 l
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Nasseis