Learn More
Gibco™ Medium 199, Earle's Salze
Artikelnummer. 15440554 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Mit Additiven:
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
Packungsgröße:
500 Milliliter
5000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Packungsgröße
15440554 500 mL Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot 500 Milliliter
11554426 500 mL Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15440554 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11150059
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt
Medium 199 ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Modifiziert wie folgt: Mit Phenolrot, L-Glutamin, ohne HEPES
  • Enthält einzigartige Bestandteile, einschließlich Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine
  • Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Rattenepithel
Zelltyp embryonale Hühner-Fibroblasten, Maus-Pankreasepithel und Ratten-Linsengewebe
Klassifikation Ohne tierische Bestandteile
Konzentration 1X
Form Flüssig
Produkttyp Medium 199
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.