Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
Medium 199 ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten.
- Enthält einzigartige Bestandteile, einschließlich Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine
- Es wird wie folgt modifiziert: mit Hanks-Salzen, L-Glutamin, HEPES, Phenolrot
- Die Formulierung enthält Hanks-Salze für die Verwendung ohne CO2
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- Erfordert keine CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | Rattenepithel |
| Zelltyp | embryonale Hühner-Fibroblasten, Maus-Pankreasepithel und Ratten-Linsengewebe |
| Klassifikation | Tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 1X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Medium 199 |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, HEPES, Phenolrot |
| Ohne Additive | Ohne Natriumpyruvat |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.