Learn More
Gibco™ MEM α, Nukleoside, ohne Ascorbinsäure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10712124 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10712124 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10712124 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1049001
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet
MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen.
  • Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht essenziellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
  • Ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich
  • Modifiziert wie folgt: mit Desoxyribonukleosiden, Ribonukleosiden, L-Glutamin, Phenolrot; ohne Ascorbinsäure
  • Modifiziert ohne Ascorbinsäure
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
MEM α wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp MEM α (Minimum Essential Medium α)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Desoxyribonukleoside, Ribonukleoside
Ohne Additive Keine Ascorbinsäure
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum