Learn More
Gibco™ MEMα, Nukleoside, kein Phenolrot
Artikelnummer. 11534476 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11534476 500 mL -
15673854 10 x 500 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11534476 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 41061029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    111.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 7.35 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
Minimum Essential Medium (MEM) α is widely used for mammalian cell culture as well as selection for transfected DHFR negative cells. MEM α can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including keratinocytes, primary rat astrocytes, and human melanoma cells. We offer a variety of Gibco™ MEM α modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
  • Minimum Essential Medium (MEM) α wird häufig für Säugetierzellkulturen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
  • MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primären Ratten-Astrozyten und humanen Melanomzellen.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Ribonukleosiden, Desoxyribonukleosiden, L-Glutamin
  • Ohne: Phenolrot
Anwendung von MEM
  • Bei Gibco™ MEM α handelt es sich um eine Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht-essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
  • MEM α enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • MEM α ist ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich.
  • Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco MEM α wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp MEM α (Minimum Essential Medium α)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Natriumpyruvat, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Phenolrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mammalian Cell Culture
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Format Bottle
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Kulturmilieu CO2
Culture Type Mammalian Cell Culture
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.